Learn More
Cole-Parmer™ Schraubgewindefläschchen
Das vielseitige Design bietet hervorragende Leistung zu einem günstigen Preis
Marke: Cole-Parmer™ 98721-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich mit abgestuften Markierungspunkten, die mit einem Nr. 2-Bleistift beschriftet werden können.
- Die schmale Öffnung ermöglicht die Verwendung von 8–425 mm-Schraubverschlüssen und Septen.
- Entwickelt für die Verwendung in einer Vielzahl von Autosamplern, die Fläschchen mit engem Hals benötigen.
Spezifikation
0.3 in. | |
8 mm | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Flach | |
2 mL | |
Screw Thread Vial |
0,5 in. | |
12 mm | |
2 ml | |
0,5 mL | |
0,07 oz. | |
Schraubgewinde |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schraubgewindefläschchen > 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur