Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
43.45 CHF - 47.85 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10504463
|
Fisherbrand™
15 09 1703 |
8.9 ml |
47.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11576064
|
Fisherbrand™
15 09 1657 |
12 ml |
43.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glas der 1. hydrolytischen Klasse
- Durchsichtig
- Flacher Boden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Lagerung | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
Flachboden | |
ND15 |
Glas | |
Schraube | |
800 μl | |
100 | |
Nein |