Learn More
3M™ Scotch™ C10 Klebebandspender (schwarz)
Der 3M™ Scotch™ C10 Klebebandspender (schwarz) ist ein robustes Klebebandgestell, das fast alle Klebebandrollen fassen kann.
Marke: 3M™ 7000080564
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuster Schneider für kleine und große Klebebandrollen
- Das Gestell ist mit einer 2,54 cm-Rolle mit maximalen Abmessungen von 19 mm x 33 m und einer 7,62 cm-Rolle mit maximalen Abmessungen von 25 mm x 66 m ausgestattet
Spezifikation
Klebebandspender | |
Kern: 1 in. 3 in. | |
1 Rolle mit bis zu 66 m x 25 mm (L x B) |
Schwarz | |
Klebebandrolle | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Scotch™ C10 Klebebandspender (schwarz) > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur