Beschreibung
Für verschiedene Klebebandbreiten, auf 3 in.-Kernen für einfaches Abrollen.
- Für 0,50, 0,75 oder 1 Zoll breite Klebebänder (siehe Einsatz) auf 3 Zoll-Kern
- Metallkonstruktion
Bestellinformation
Klebeband separat bestellen.
Spezifikation
Klebebandspender für eine Rolle | |
Klebebänder auf 3 in.-Kern | |
Metall | |
Für 60 yd.-Rolle von 0,50, 0,75 oder 1 Zoll Breite |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Klebebandspender für eine Rolle > Klebebandspender für eine Rolle; für 60 yd. (55 m)-Rollen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur