Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, inkl. Netzteil Universal
Mit dem Pipettierhelfer accu-jet™ S holen Sie sich Vielseitigkeit und Ausdauer ins Team.
Marke: BRAND™ 26351
412.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die accu-jet™ S Pipettierhilfe bietet Ihrem Team Vielseitigkeit und Ausdauer. Die Laborarbeit wird einfach, einfach und effizient, unabhängig davon, ob Sie mit Zellkulturen, in der Qualitätskontrolle oder in einem Pharmalabor arbeiten.
Das präzise Pipettieren großer und kleiner Volumina wird durch die einhändige Steuerung der Pipettiergeschwindigkeit für eine schnelle, leistungsstarke Aspiration, genaue Meniskuseinstellung oder präzises Dispensieren kleiner Volumina vereinfacht. Dank der präzisen Steuerung erreichen Sie bei der Arbeit mit graduierten Pipetten oder Vollpipetten immer das gewünschte Volumen. Wenn Sie zusätzliche Leistung oder Präzision benötigen, können Sie die Motordrehzahl einhändig direkt steuern. Wählen Sie zwischen Gravitation (für TD-Pipetten) oder Ausblasen (für TC-Pipetten).
Komfortable Funktionen unterstützen das effiziente Arbeiten bei minimalen Unterbrechungen. Sie können in der Regel 8 Stunden kontinuierliches Pipettieren ohne Aufladen* [*kontinuierliche Aspiration und Abgabe mit einer 10 ml-Pipette] durchführen, und das accu-Jet™ S kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Auch bei kurzen Pausen spart das accu-Jet™ S Zeit. Mit der integrierten Ruheposition können Sie das Gerät mit eingesteckter Pipette auf dem Tisch auf seiner Rückseite auflegen. Das Gerät bleibt gebrauchsfertig und für Sie zugänglich, damit Sie Ihre Arbeit nach Ihrem Bedarf fortsetzen können.
Die effiziente Nutzung von Ressourcen ist der große Vorteil, den accu-jet™ S bietet. Es wurde entwickelt, um routinemäßige Wartungsarbeiten wie den Austausch von Membranfiltern, den Austausch von Adaptern oder von Akkus für Sie einfach und einfach zu gestalten. Dies und das robuste Design machen es zur perfekten Wahl für einen langen, zuverlässigen Dienst. Das Ventilsystem sorgt dafür, dass keine Dämpfe im Gerät verbleiben und somit Korrosion verhindert wird. Der Membranfilter und das Rückschlagventil verhindern, dass Flüssigkeit versehentlich in das Gerät gelangt. Für Verpackung und Produktion werden nachhaltige Lösungen verwendet. Die Verpackung enthält mehr als 90 % Recyclingmaterial, die Produktion basiert auf erneuerbaren Quellen.
Erfahren Sie mehr über die Vielseitigkeit und Ausdauer des accu-jet™ S und wie es Ihre Arbeit im Labor einfach, einfach und effizient macht.
Technische Details:
- Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml.
- Ergonomischer Griff und perfekt ausgewogenes Design
- Füllt eine 25 ml-Pipette mit maximaler Motordrehzahl in nur 3 Sekunden
- Akku mit intelligenter Ladetechnologie und zwei farbigen Ladeanzeigen
- Vier attraktive Farben
- Teilweise autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
2 NiMH/AAA | |
Berry | |
Soft Push Button | |
1 | |
Pipetten-Controller | |
0.2 μm PTFE | |
10°bis 40 °C | |
23,9 cm | |
6,2 cm |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Polycarbonat, PBT | |
Unsteril | |
3214,80 ccm | |
Universal-Netzadapter (100 bis 240 V, 50/60 Hz) | |
12 Monate | |
23 cm | |
639 g |
Videos
-
Brand Accujet S (EN)