Learn More
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus, sind speziell für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
83.35 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler |
---|---|
Enthält | Glashahn und -konus |
Produkttyp | Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus |
Form | Zylinder |
Bodenform | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15834884
|
GPE Scientific™
SCG/25 |
25 ml |
83.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15854884
|
GPE Scientific™
SCG/50 |
50 ml |
83.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15814884
|
GPE Scientific™
SCG/100 |
100 ml |
89.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15844884
|
GPE Scientific™
SCG/250 |
250 ml |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15864884
|
GPE Scientific™
SCG/500 |
500 ml |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15824884
|
GPE Scientific™
SCG/1000 |
1000 ml |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zylindrischer Kolben im Schlenk-Stil
- Mit Glashahn und -konus
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler | |
Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus | |
Zylindrisch |
Glashahn und -konus | |
Zylinder |