Learn More
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus, sind speziell für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ SCG/500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15864884
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrischer Kolben im Schlenk-Stil
  • Mit Glashahn und -konus
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Glashahn und -konus
Zylinder
Zylindrisch
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus
Gelenkgröße: 24