Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
260.00 CHF - 3045.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Scepter™ 3.0 Zellzählersensoren |
---|---|
Zellgröße | 5 bis 15 μm |
Betriebszyklen | 50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml |
Partikelgröße | 4 bis 18 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellzählung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17111731
|
Merck
PHCC340050 |
50/Packung |
260.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17121731
|
Merck
PHCC340250 |
250/Packung |
1310.40 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17131731
|
Merck
PHCC340500 |
500/Packung |
3045.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For research use only
- Provides fast, convenient method for counting cells and particles
- Compatible with both the 40 and 60 μM sensors
- Employs the Coulter Principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting, taking less than 30 seconds
- Prepare a dilution of the cell culture of interest and use cell counter to aspirate a sample of this dilution into the sensor
- Displays:
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
Spezifikation
Scepter™ 3.0 Zellzählersensoren | |
50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml | |
Zellzählung |
5 bis 15 μm | |
4 bis 18 μm |