Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
Marke: Merck PHCC340050
233.20 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Bietet eine schnelle und bequeme Methode zum Zählen von Zellen und Partikeln
- Kompatibel mit den 40- und 60 μm Sensoren
- Verwendet das Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten, handgeführten Format, das eine schnelle Zellzählung in weniger als 30 Sekunden ermöglicht
- Bereiten Sie eine Verdünnung der Zellkultur vor und verwenden Sie den Zellzähler um eine Probe dieser Verdünnung in den Sensor abzusaugen.
- Zeigt:
- Zellkonzentration
- Durchschnittliche Zellgröße
- Durchschnittliches Zellvolumen
- Histogramm der Größe oder Volumenverteilung
Spezifikation
Scepter™ 3.0 Zellzählersensoren | |
50.000 bis 1.500.000 Partikel/ml | |
50/Packung |
5 bis 15 μm | |
4 bis 18 μm | |
Zellzählung |