Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
84.55 CHF - 950.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-08-1
Summenformel O3Sc2
Molekulargewicht (g/mol) 137.91
MDL-Nummer MFCD00011223
InChI-Schlüssel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Discandium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11356258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.03
1 g
84.55 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11376258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.06
5 g
319.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11366258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011216.14
25 g
950.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-042-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Scandium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™