Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11366258
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11366258
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11366258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-08-1
Summenformel O3Sc2
Molekulargewicht (g/mol) 137.91
MDL-Nummer MFCD00011223
InChI-Schlüssel HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Discandium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) oxide
Schmelzpunkt 2485°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 137.91
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.964
Name des Produkts
Scandium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >