Learn More
Scandium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.00 CHF - 471.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 107552-14-7 |
---|---|
Summenformel | N3O9Sc |
MDL-Nummer | MFCD00011220 |
InChI-Schlüssel | DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt |
PubChem CID | 166818 |
IUPAC-Name | Scandium(3+); Trinitrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11374779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.03 |
1 g |
135.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
067104.06 |
5 g |
471.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
107552-14-7 | |
MFCD00011220 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
Scandium(3+); Trinitrat |
N3O9Sc | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
166818 |
Spezifikation
Scandium (III) nitrate hydrate | |
Weiß | |
(REO) | |
MFCD00011220 | |
14,8392 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] | |
230.968 | |
230.97 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
107552-14-7 | |
Kristallin | |
N3O9Sc | |
UN1477 | |
scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt | |
DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N | |
Scandium(3+); Trinitrat | |
166818 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-701-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen