Learn More
Scandium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium (III) nitrate hydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN1477 |
Merck Index | 14,8392 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] |
Molekulargewicht (g/mol) | 230.968 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W16K004 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | 067104.06,067104.03 |
T15K003 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | 067104.06,067104.03 |
N05K048 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | 067104.06,067104.03 |
M24J006 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 067104.06,067104.03 |
U08J040 | Analysenzertifikat | 13/10/2023 | 067104.06,067104.03 |