Learn More
Scandium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366268
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366268
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11366268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011221.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107552-14-7 | N3O9Sc | 230.968 g/mol
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107552-14-7
Summenformel N3O9Sc
Molekulargewicht (g/mol) 230.968
MDL-Nummer MFCD00011220
InChI-Schlüssel DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium salt
PubChem CID 166818
IUPAC-Name Scandium(3+); Trinitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,8392
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 230.97 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number011221.03,011221.06
ChargennummerW16K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number011221.03,011221.06
ChargennummerT15K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number011221.03,011221.06
ChargennummerN05K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number011221.03,011221.06
ChargennummerU08J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number011221.03,011221.06
Name des Produkts
Scandium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >