Learn More
Scandium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
345.00 CHF - 1340.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14474-33-0 |
---|---|
Summenformel | I3Sc |
Molekulargewicht (g/mol) | 425.669 |
MDL-Nummer | MFCD00054037 |
InChI-Schlüssel | HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e |
PubChem CID | 84464 |
IUPAC-Name | Scandium(3+); Triiodid |
SMILES | [Sc+3].[I-].[I-].[I-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013687.03 |
1 g |
345.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013687.06 |
5 g |
1340.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Scandium iodide is used in high-intensity lighting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
14474-33-0 | |
425.669 | |
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K | |
84464 | |
[Sc+3].[I-].[I-].[I-] |
I3Sc | |
MFCD00054037 | |
scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e | |
Scandium(3+); Triiodid |
Spezifikation
Scandium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Pulver | |
I3Sc | |
scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e | |
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K | |
Scandium(3+); Triiodid | |
84464 | |
99.999% | |
Hygroskopisch |
945°C | |
14474-33-0 | |
(REO) | |
MFCD00054037 | |
Soluble in water. | |
[Sc+3].[I-].[I-].[I-] | |
425.669 | |
425.67 | |
Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-469-0
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen