Learn More
Scandium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Scandium iodide is used in high-intensity lighting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium(III) iodide |
Schmelzpunkt | 945°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 425.67 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Verpackung | Ampulle |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Scandium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur