Learn More
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
128.00 CHF - 448.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20662-14-0 |
---|---|
Summenformel | Cl3H12O6Sc |
Molekulargewicht (g/mol) | 259.40 |
MDL-Nummer | MFCD00149852 |
InChI-Schlüssel | FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | scandium(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11326268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011218.03 |
1 g |
128.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011218.06 |
5 g |
448.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Scandium(III) chloride hexahydrate, which is freely soluble in water is used as a source for producing metallic scandium by electrolysis. It finds use in halide lamps, optical fibers, electronic ceramics and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
20662-14-0 | |
259.40 | |
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] |
Cl3H12O6Sc | |
MFCD00149852 | |
scandium(3+) hexahydrate trichloride |
Spezifikation
Scandium(III) chloride hexahydrate | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3H12O6Sc | |
14,8392 | |
FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K | |
scandium(3+) hexahydrate trichloride | |
259.41 (151.32 Anhydrous) | |
Reacton™ |
20662-14-0 | |
(REO) | |
MFCD00149852 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3] | |
259.40 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen