Learn More
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326268
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326268
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11326268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011218.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Scandium(III) chloride hexahydrate, which is freely soluble in water is used as a source for producing metallic scandium by electrolysis. It finds use in halide lamps, optical fibers, electronic ceramics and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20662-14-0
Summenformel Cl3H12O6Sc
Molekulargewicht (g/mol) 259.40
MDL-Nummer MFCD00149852
InChI-Schlüssel FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8392
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 259.41 (151.32 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number011218.06,011218.03
Chargennummer10251963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number011218.06,011218.03
ChargennummerP22K066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number011218.06,011218.03
ChargennummerR26H026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number011218.06,011218.03
ChargennummerS13A014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011218.06,011218.03
Name des Produkts
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >