Learn More
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336268
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336268
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11336268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011219.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20662-14-0
Summenformel Cl3H12O6Sc
Molekulargewicht (g/mol) 259.40
MDL-Nummer MFCD00149852
InChI-Schlüssel FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) chloride hexahydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8392
Formelmasse 259.41 (151.32 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number011219.06,011219.03
ChargennummerZ27K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number011219.06,011219.03
ChargennummerP22K066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number011219.06,011219.03
ChargennummerX26D004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011219.06,011219.03
ChargennummerF12L21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011219.06,011219.03
Name des Produkts
Scandium(III)-chlorid-Hexahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >