Learn More
Scandium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-84-9
121.00 CHF - 1080.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-84-9
MDL-Nummer MFCD00011221
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11323457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.01
0.25 g
121.00 CHF
0.25 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11343457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.03
1 g
327.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11333457
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018677.06
5 g
1080.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10361-84-9
MFCD00011221
Spezifikation
Scandium(III) chloride
Anhydrous
(REO)
14,8392
151.32
Geruchsneutral
2.39 g/mL
939°C
10361-84-9
MFCD00011221
Soluble in water; Insoluble in alcohol
99.9%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Scandium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals