Learn More
Scandium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323457
Verfügbar ab: 18-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323457
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11323457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018677.01
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10361-84-9
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-84-9
MDL-Nummer MFCD00011221
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) chloride
Schmelzpunkt 939°C
Namenshinweis Anhydrous
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8392
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formelmasse 151.32
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.39 g/mL
Name des Produkts
Scandium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >