Learn More
Scandium(III)2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
117.30 CHF - 452.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 699012-88-9 |
---|---|
Summenformel | C15H21O6Sc |
Molekulargewicht (g/mol) | 342.28 |
MDL-Nummer | MFCD00064715 |
InChI-Schlüssel | NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium |
PubChem CID | 119030428 |
IUPAC-Name | scandium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) |
SMILES | [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11410760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044448.03 |
1 g |
117.30 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11420760
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044448.06 |
5 g |
452.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
699012-88-9 | |
342.28 | |
NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N | |
119030428 | |
[Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
C15H21O6Sc | |
MFCD00064715 | |
tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium | |
scandium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) |
Spezifikation
Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate | |
699012-88-9 | |
Pulver | |
MFCD00064715 | |
NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N | |
scandium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide) | |
119030428 | |
Geruchsneutral |
174°C to 186°C | |
Farblos | |
C15H21O6Sc | |
tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium | |
[Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
342.28 | |
342.26 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-194-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen