Learn More
Scandium(III)2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410760
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandium(III)2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410760
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11410760
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044448.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 699012-88-9 | C15H21O6Sc | 342.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 699012-88-9
Summenformel C15H21O6Sc
Molekulargewicht (g/mol) 342.28
MDL-Nummer MFCD00064715
InChI-Schlüssel NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
PubChem CID 119030428
IUPAC-Name scandium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt 174°C to 186°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Formelmasse 342.26 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX20J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number044448.03,044448.06
ChargennummerZ13H061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044448.03,044448.06
ChargennummerU29A019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
ChargennummerE05Q35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
ChargennummerG22N18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
Name des Produkts
Scandium(III)2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals >