Learn More
Scandiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
313.00 CHF - 851.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-20-2 |
---|---|
Summenformel | Sc |
Molekulargewicht (g/mol) | 44.96 |
MDL-Nummer | MFCD00016323 |
InChI-Schlüssel | SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |
PubChem CID | 23952 |
ChEBI | CHEBI:33330 |
IUPAC-Name | Scandium |
SMILES | [Sc] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11301799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012426.FF |
25 x 25 mm |
313.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012426.FI |
50 x 50 mm |
851.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It finds applications in the aerospace industry. Another use of Scandium is in aluminum-scandium alloys for sports equipment, such as bicycle frames, lacrosse sticks, and baseball bats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
7440-20-2 | |
44.96 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
23952 | |
Scandium |
Sc | |
MFCD00016323 | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
CHEBI:33330 | |
[Sc] |
Spezifikation
Scandium foil | |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00016323 | |
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
Scandium | |
23952 | |
99.9% | |
≈0.05g/25x25mm |
Grau | |
7440-20-2 | |
Sc | |
UN3178 | |
Slowly dissolve in dilute acids. | |
[Sc] | |
44.96 | |
CHEBI:33330 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228
Entzündbarer Feststoff.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-129-2
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen