Learn More
Scandiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440280
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Scandiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440280
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11440280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012426.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
It finds applications in the aerospace industry. Another use of Scandium is in aluminum-scandium alloys for sports equipment, such as bicycle frames, lacrosse sticks, and baseball bats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-Name Scandium
SMILES [Sc]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 50 x 50 mm
Löslichkeitsinformationen Slowly dissolve in dilute acids.
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.05g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Scandiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >