Learn More
Thermo Scientific™ SC150L Einhängethermostate
Dieses hochwertige Thermostat hält Temperaturen bis zu +150 °C mit einer erhöhten Eintauchtiefe aufrecht und ist daher auch für größere oder tiefere Bäder geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 1540011
Beschreibung
Thermo Scientific SC150L ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28° bis +150 °C aufrecht erhalten und eine erhöhte Eintauchtiefe für größere und tiefere Bäder besitzen.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.
- Höchsttemperatur: 150 °C
- Erhöhte Eintauchtiefe für größere oder tiefere Bäder
- Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
- Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
- USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- Fünf programmierbare Sollwerttemperaturen
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Badumwälzung
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält: 8- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur –0016, –0018, –0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Spezifikation
Mit Kloben; 230V/50Hz | |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
13 bis 150 °C | |
300 mbar/4,35 psi | |
3/FL | |
19,9 x 13,8 x 38,4 cm (7,8 x 5,4 x 15,1 in.) | |
19.9cm | |
13.8cm | |
38.4cm | |
7.3kg | |
230 V |
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
SC150L mit Klemm | |
0,02°C | |
7,8 in. | |
5,4 in. | |
In 15.1. | |
£ 3,3 | |
230 V, 50 Hz | |
50Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31