Learn More
Thermo Scientific™ SC150L Einhängethermostate
Dieses hochwertige Thermostat hält Temperaturen bis zu +150 °C mit einer erhöhten Eintauchtiefe aufrecht und ist daher auch für größere oder tiefere Bäder geeignet.
2894.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich 13 bis 150 °C
Heizleistung 2 kW/1,2 kW
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Modell Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
10359727
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1540011
SC150L mit Klemm 230 V 50Hz
2894.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific SC150L ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28° bis +150 °C aufrecht erhalten und eine erhöhte Eintauchtiefe für größere und tiefere Bäder besitzen.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.
  • Höchsttemperatur: 150 °C
  • Erhöhte Eintauchtiefe für größere und tiefere Bäder
  • Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
  • Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
  • USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
  • Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
  • 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
  • RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
  • Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Badumwälzung
  • Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
  • Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C – °F – °K auswählbar
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
8 mm und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme (nur -0016, -0018 und -0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 183 cm Stromkabel
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA, UL, RoHS
17 l/min
2 kW/1,2 kW
3/FL
19,9 x 13,8 x 38,4 cm (7,8 x 5,4 x 15,1 in.)
19.9cm
13.8cm
38.4cm
7.3kg
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
13 bis 150 °C
300 mbar/4,35 psi
0,02°C
7,8 in.
5,4 in.
In 15.1.
£ 3,3