Learn More
Thermo Scientific™ RVT400 Kühlfalle
Die Thermo Scientific RVT400 Kühlfalle bietet eine effiziente Kondensierung und Ableitung unterschiedlicher Lösungsmitteldämpfe, die andernfalls das Öl der Vakuumpumpe kontaminieren könnten.
8934.45 CHF - 10753.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE marked (nur 230 V)
Typ Kühlfalle
Volumen (metrisch) 4 L
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10346662
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RVT405DDA-230
-5 °C 230 V
8934.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12647086
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
RVT5105-230
-105 °C 230 V
10753.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific RVT400 Kühlfalle bietet eine effiziente Kondensierung und Ableitung unterschiedlicher Lösungsmitteldämpfe, die andernfalls das Öl der Vakuumpumpe kontaminieren könnten.
  • Die schnelle Abkühlzeit minimiert die Wartezeit
  • Leicht herausnehmbarer Glaskolben für schnelle Lösungsmittelwechsel
  • Schnelle Abkühlung auf Betriebstemperatur
  • Der benutzerfreundliche Glaskondensationskolben ermöglicht es, zur leichten Entleerung Flüssigkeit in einem separaten Gefäß aufzufangen
  • Das geschlossene Kühlsystem macht verbrauchbare Kühlmittel wie Trockeneis und Aceton überflüssig
Spezifikation
Spezifikation
CE marked (nur 230 V)
Kühlfalle
4 L
50/60 Hz