Learn More
Thermo Scientific™ RVT400 Kühlfalle
Mit Thermo Scientific™ Savant™ Kühlkondensatableitern kondensieren Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteldämpfen, die das Öl der Vakuumpumpe verunreinigen und abbauen können (chemische Falle).
Marke: Thermo Scientific™ RVT5105-230
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Savant™ Kühlkondensatableitern kondensieren Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteldämpfen, die das Öl der Vakuumpumpe verunreinigen und abbauen können (chemische Falle).
- Die schnelle Abkühlzeit minimiert die Wartezeit
- Leicht herausnehmbarer Glaskolben für schnelle Lösungsmittelwechsel
- Schnelle Abkühlung auf Betriebstemperatur
- Der anwenderfreundliche Glaskondensationskolben ermöglicht es, zur leichten Entleerung Flüssigkeit in einem separaten Gefäß aufzufangen
- Das geschlossene Kühlsystem macht verbrauchbare Kühlmittel wie Trockeneis und Aceton überflüssig
Spezifikation
CE marked (nur 230 V) | |
Kühlfalle | |
4 L | |
18,3 in. | |
24,1 in. | |
24 in. | |
150 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
RVT5105; 230 V 50/60 Hz | |
-105 °C | |
465 x 612 x 610 mm (18,3 x 24,1 x 24 in.) | |
465 mm | |
612 mm | |
610 mm | |
68 kg | |
230 V |