Learn More
Thermo Scientific™ RVT400 Kühlfalle
Die Thermo Scientific RVT400 Kühlfalle bietet eine effiziente Kondensierung und Ableitung unterschiedlicher Lösungsmitteldämpfe, die andernfalls das Öl der Vakuumpumpe kontaminieren könnten.
Marke:  Thermo Scientific™ RVT405DDA-230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10346662
  • 8934.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific RVT400 Kühlfalle bietet eine effiziente Kondensierung und Ableitung unterschiedlicher Lösungsmitteldämpfe, die andernfalls das Öl der Vakuumpumpe kontaminieren könnten.
  • Die schnelle Abkühlzeit minimiert die Wartezeit
  • Leicht herausnehmbarer Glaskolben für schnelle Lösungsmittelwechsel
  • Schnelle Abkühlung auf Betriebstemperatur
  • Der anwenderfreundliche Glaskondensationskolben ermöglicht es, zur leichten Entleerung Flüssigkeit in einem separaten Gefäß aufzufangen
  • Das geschlossene Kühlsystem macht verbrauchbare Kühlmittel wie Trockeneis und Aceton überflüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE marked (nur 230 V)
Kühlfalle
4 L
24 in.
14 in.
12 in.
55 lb.
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
RVT405DDA; 230 V 50/60 Hz
-5 °C
600 x 350 x 310 mm (24 x 14 x 12 in.)
600 mm
350 mm
310 mm
25 kg
230 V