Learn More
Sartorius Quintix™ Semimikrowaagen
GREENER_CHOICE
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
6420.00 CHF - 6805.28 CHF
Spezifikation
Kalibrierung isoCAL (automatische interne Einstellung)
Fassungsvermögen 40 g, 60 g
Displaytyp Touchscreen
Format Halbmikro
Typ Semimikrowaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Wiederholgenauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Wiederholgenauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15506310
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX125D-1S
40 g, 60 g Quintix 125D 0,01, 0,01, 0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
6805.28 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15681114
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sartorius
QUINTIX65-1S
40 g, 60 g Quintix 65 0.01 mg geliefert 0,02 mg, 0,04 mg
6420.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
isoCAL (automatische interne Einstellung)
Touchscreen
Semimikrowaage
214 mm
8.5 Zoll
218 mm
376 mm
40 g, 60 g
Halbmikro
8,4 in.
12,4 in.
316 mm
14.8 Zoll
Class I
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Quintix™ Semimikrowaagen