Learn More
Sartorius Quintix™ Semimikrowaagen
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
Brand: Sartorius QUINTIX65-1S
6259.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
- Mit fortschrittlicher mechanischer und elektronischer Wägetechnik
- isoCAL: Die automatische interne Anpassung kann in definierten Intervallen oder bei Änderungen der Umgebungstemperatur programmiert werden
- SQmin: Die minimale Probenreferenz kann programmiert und auf der Waage angezeigt werden
- Überlastschutz
- Verbinden Sie die Waage über USB mit einem Computer und übertragen Sie die Ergebnisse sofort
- Wägeergebnisse können innerhalb von Sekunden gemäß GLP/GMP gedruckt werden
- Kleinere Stellfläche und vorderes Kontrolldisplay mit integriertem Kühlsystem
- Effizient und einfach für Arbeiten an Abzugshauben und Tischaufbauten
- Entnehmbare Rührstäbchen aus Edelstahl
- Monolithische Einzelblock-Wägezelle für optimale Leistung und Wiederholbarkeit
- Einfacher Touchscreen für einfache Navigation (ohne Handbuch)
- Abnehmbare, rollende Glastüren und vollständige Zugkammer
- Die konturierte Grundplatte bietet Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und kann leicht entfernt und gereinigt werden
- Hohe Kapazitätsanforderungen für große Becher und Tarabehälter
Technische Daten:
- Empfindlichkeitsdrift zwischen 10 °C und 30 °C: ±1 ppm/K
- isoCAL Temperaturänderung: 1.5 k
- isoCal Zeitintervall: 4 Stunden
- Display – Aktualisierungsrate: 0.2 mm, 0.4 mm
- Wägeschalendurchm.: 80 (90 optional)
- Höhe der Wägekammer: 218 mm
- Abmessungen (T x B x H): 37.6 x 21.4 x 31.6 cm (14.8 x 8.4 x 12.4 Zoll)
- Nettogewicht: ca. 7.8 kg
Quintix Semimikrowaage des Modells 125D:
- Wägekapazität: 40 g, 60 g, 120 g
- Lesbarkeit: 0.01 mg, 0.01 mg, 0.1 mg
- Reproduzierbarkeit: 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
- Linearität: 0.1 mg, 0.1 mg, 0.2 mg
- Stabilisierungsdauer: 6, 6, 2 s
Quintix Semimikrowaage des Modells 65:
- Wägekapazität: 40 g, 60 g
- Lesbarkeit: 0.01 mg, 0.01 mg
- Reproduzierbarkeit: 0.02 mg, 0.04 mg
- Linearität: 0.1 mg, 0.1 mg
- Stabilisierungsdauer: 6, 6 s
Specifications
isoCAL (automatische interne Einstellung) | |
Touchscreen | |
Halbmikro | |
Quintix 65 | |
6/6 s | |
8,4 in. | |
12,4 in. | |
316 mm | |
14.8 Zoll | |
240 V/50 Hz/10 A einphasig | |
10 A einphasig | |
Class I |
40 g, 60 g | |
0.01 mg geliefert | |
0,1 mg | |
0,02 mg, 0,04 mg | |
Semimikrowaage | |
214 mm | |
8.5 Zoll | |
218 mm | |
376 mm | |
240 V | |
50 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.