Learn More
Sartorius Druckerpapier
Papier für verschiedene Sartorius Drucker.
Marke: Sartorius 6906937
23.80 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Papier zur Verwendung mit Druckern für Waagen.
Spezifikation
YDP20-0CE Drucker | |
1944 in. | |
4937,76 cm | |
Druckerpapier |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Druckerpapier > Für Drucker YDP20-0CE, L, 162 ft
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur