Learn More
Sartorius Practum™ Waagen mit Oberschale
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
995.00 CHF - 1770.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | Mini-USB |
---|---|
Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
Ausgleichen | Manuell |
Material | Gold, Metalldruckguss, Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13592990
|
Sartorius
PRACTUM5101-1S |
5,1 kg | 0,1 g | 5101 | 3 s |
1330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13503000
|
Sartorius
PRACTUM5100-1S |
5,1 kg | 1 g | 5100 | 3 s |
995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13572990
|
Sartorius
PRACTUM1102-1S |
1,1 kg | 0,01 g | 1102 | 1,5 s |
1330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13562990
|
Sartorius
PRACTUM2102-1S |
2,1 kg | 0,01 g | 2102 | 3 s |
1580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13582990
|
Sartorius
PRACTUM612-1S |
610 g | 0,01 g | 612 | 3 s |
1225.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15909446
|
Sartorius
PRACTUM2101-1S |
2.1 kg | 0.1 g | 2101 | 1,5 s |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15276707
|
Sartorius
PRACTUM3102-1S |
3,1 kg | 0,01 g | 3102 | 1,5 s |
1770.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für ein einfaches Wiegen. Außergewöhnliche Konnektivität beim Übertragen von Ergebnissen in eine Microsoft™ Excel™ Tabelle oder zum Drucker YDP40.
- Nur für das bezahlen, was wirklich benötigt wird
- Professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument von Weltklasse
- Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre Zuverlässigkeit
- Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
- Schnell und einfaches Transferieren der Daten von der Waage an den Drucker oder Computer mit Plug & Play-Technologie
- Robuster Windschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
- Das Instrument kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
- Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Wiegeeinheiten: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Manipulationsschutz: Sperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Wiegen unterhalb: Ja
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 - 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Kontrollwägen, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
Mini-USB | |
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight | |
Gold, Metalldruckguss, Edelstahl | |
10°C bis 30°C | |
2 Jahre | |
21,5 cm | |
14,1 in. | |
6,8 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Farbgrafikdisplay | |
Manuell | |
50 bis 86 °F | |
Präzisionswaage | |
8,5 in. | |
18 cm | |
36 cm | |
3,1 kg | |
0,2 A |