Learn More
Sartorius Practum™ Waagen mit Oberschale
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
Marke:  Sartorius PRACTUM2102-1S
1459.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13562990
  • 1580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Beschreibung
Beschreibung
Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für ein einfaches Wiegen. Außergewöhnliche Konnektivität beim Übertragen von Ergebnissen in eine Microsoft™ Excel™ Tabelle oder zum Drucker YDP40.
  • Nur für das bezahlen, was wirklich benötigt wird
  • Professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument von Weltklasse
  • Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre Zuverlässigkeit
  • Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
  • Schnell und einfaches Transferieren der Daten von der Waage an den Drucker oder Computer mit Plug & Play-Technologie
  • Robuster Windschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
  • Das Instrument kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
  • Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Wiegeeinheiten: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
  • Wiegen unterhalb: Ja
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 - 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Kontrollwägen, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DAkkS
2,1 kg
0,01 g
Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung
±0,03 g
2102
3 s
10°C bis 30°C
2 Jahre
21,5 cm
12,6 in.
14,1 in.
6,8 lb.
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Mini-USB
Farbgrafikdisplay
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Manuell
Gold, Metalldruckguss, Edelstahl
0,01 g
50 bis 86 °F
Präzisionswaage
8,5 in.
18 cm
32 cm
36 cm
3,1 kg
100/240 V
0,2 A