Learn More
Sartorius Practum™ Waagen mit Oberschale
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
Marke: Sartorius PRACTUM612-1S
1132.23 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Beschreibung
Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für ein einfaches Wiegen. Außergewöhnliche Konnektivität beim Übertragen von Ergebnissen in eine Microsoft™ Excel™ Tabelle oder zum Drucker YDP40.
- Nur für das bezahlen, was wirklich benötigt wird
- Professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument von Weltklasse
- Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre Zuverlässigkeit
- Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
- Schnell und einfaches Transferieren der Daten von der Waage an den Drucker oder Computer mit Plug & Play-Technologie
- Robuster Windschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
- Das Instrument kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
- Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Wiegeeinheiten: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Manipulationsschutz: Sperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Wiegen unterhalb: Ja
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 - 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Kontrollwägen, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
DAkkS | |
610 g | |
0,01 g | |
Universal-Netzadapter, Betriebsabdeckung | |
±0,03 g | |
612 | |
3 s | |
10°C bis 30°C | |
2 Jahre | |
21,5 cm | |
3,7 in. | |
14,1 in. | |
6,8 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Mini-USB | |
Farbgrafikdisplay | |
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight | |
Manuell | |
Gold, Metalldruckguss, Edelstahl | |
0,01 g | |
50 bis 86 °F | |
Präzisionswaage | |
8,5 in. | |
18 cm | |
9,5 cm | |
36 cm | |
3,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |