Learn More
Sartorius Glasfilterhalter
Dieser Halter für die Vakuumfiltration aus Glas wurde für Partikelprüfungen, Klärungen und Sterilfiltration mit 24-mm- oder 25-mm-Filtern entwickelt.
Marke: Sartorius 16315
279.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Gerät wird mit einem PTFE-beschichteten Siebfilterträger geliefert, der den Vorteil hat, dass er leicht zu reinigen ist. Daher wird empfohlen, wenn das Filtrat erforderlich ist oder wenn Flüssigkeiten, die sich nur schwer von den Glasstützen entfernen lassen, untersucht werden müssen.
Spezifikation
Reusable | |
Glas | |
3 cm2 | |
Millex Samplicity Filter | |
2,5 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Sterile | |
Jeweils | |
30 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Glasfilterhalter > Screen-Stütze mit PTFE-Beschichtung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur