Learn More
Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft
Zur Aufnahme von Mikroben und Viren aus der Luft. Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft gewährleisten zuverlässige und genaue Ergebnisse. Die sterilen und wasserlöslichen Membranen bestechen durch ihr hohes Partikelrückhaltevermögen. In verschiedenen Größen entweder als einzeln verpackte Einwegfilter mit Haltern oder als Filterscheiben erhältlich
224.00 CHF - 940.00 CHF
Spezifikation
Material Gelatine
Porengröße 3,0 μm
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 250 μm
Benetzbarkeit Wasserlöslich
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Einzeln verpackt Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Einzeln verpackt Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992460
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--25----ALK
25 mm Nein – 5 Filter/Beutel 10 x 5 Packung
416.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10197380
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--37----ALK
37 mm Nein – 5 Filter/Beutel 10 x 5 Packung
453.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10260052
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--47----ALK
47 mm Nein – 5 Filter/Beutel 10 x 5 Packung
472.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10076821
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--47----ALN
47 mm Nein – 5 Filter/Beutel 20 x 5 Packungen
940.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10097910
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--80----ALK
80 mm Nein – 5 Filter/Beutel 10 x 5 Packung
535.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10472491
Unterlagen ansehen
Sartorius
17528--80----BZD
80 mm Ja – jeweils in 3 PE-Beuteln 10/Packung
249.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11710906
Unterlagen ansehen
Sartorius
17528--80----VPD
80 mm Ja – jeweils in 3 PE-Beuteln, Beschriftung auf dem innersten Beutel 10/Packung
269.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10759171
Unterlagen ansehen
Sartorius
17528--80----ACD
80 mm Ja – jeweils in 1 PE-Beutel 10/Packung
224.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10017930
Unterlagen ansehen
Sartorius
12602--50----ALK
50 mm Nein – 5 Filter/Beutel 10 x 5 Packung
472.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vollständig wasserlöslich zur Erhaltung von Mikroorganismen
  • Die Lebensfähigkeit der gesammelten Mikroorganismen bleibt für eine relevante und aussagekräftige Probenahmezeit erhalten
  • Mikroben in einer Probe können in oder auf verschiedenen Nährmedien kultiviert werden
  • Niedrige und hohe Keimzahlen messbar
  • Keine Beeinträchtigung der Probe durch Inhibitoren
  • Die Löslichkeit von Gelatinefiltern ist Voraussetzung für die Probenahme von Viren
Zur Verwendung mit MD8 Airscan™ Luftkeimsammlern (Gelatinefiltermethode)
  • Erhältlich als Filterscheiben, passend für den mit dem MD8 Airscan gelieferten Filterhalter 17655(80 mm Durchmesser) sowie in kleineren Durchmessern.
  • Einwegfilteroptionen sind einzeln verpackte, vorsterilisierte und anschlussfertige Einheiten, die jeweils aus einem Gelatinemembranfilter und einem Halter bestehen
Retentionsraten
  • Bac. Subtilis niger-Sporen 99.9995 % bei 0.25 m/s Einlassgeschwindigkeit
  • Coli-Phages: T1-Phagen, 99.9 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • T3-Phagen, 99.94 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Gelatine
Steril
Wasserlöslich
3,0 μm
250 μm