Learn More
Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft
Zur Aufnahme von Mikroben und Viren aus der Luft. Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft gewährleisten zuverlässige und genaue Ergebnisse. Die sterilen und wasserlöslichen Membranen bestechen durch ihr hohes Partikelrückhaltevermögen. In verschiedenen Größen entweder als einzeln verpackte Einwegfilter mit Haltern oder als Filterscheiben erhältlich
Marke:  Sartorius 12602--47----ALN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10076821
  • 940.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vollständig wasserlöslich zur Erhaltung von Mikroorganismen
  • Die Lebensfähigkeit der gesammelten Mikroorganismen bleibt für eine relevante und aussagekräftige Probenahmezeit erhalten
  • Mikroben in einer Probe können in oder auf verschiedenen Nährmedien kultiviert werden
  • Niedrige und hohe Keimzahlen messbar
  • Keine Beeinträchtigung der Probe durch Inhibitoren
  • Die Löslichkeit von Gelatinefiltern ist Voraussetzung für die Probenahme von Viren
Zur Verwendung mit MD8 Airscan™ Luftkeimsammlern (Gelatinefiltermethode)
  • Erhältlich als Filterscheiben, passend für den mit dem MD8 Airscan gelieferten Filterhalter 17655(80 mm Durchmesser) sowie in kleineren Durchmessern.
  • Einwegfilteroptionen sind einzeln verpackte, vorsterilisierte und anschlussfertige Einheiten, die jeweils aus einem Gelatinemembranfilter und einem Halter bestehen
Retentionsraten
  • Bac. Subtilis niger-Sporen 99.9995 % bei 0.25 m/s Einlassgeschwindigkeit
  • Coli-Phages: T1-Phagen, 99.9 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • T3-Phagen, 99.94 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelatine
Steril
20 x 5 Packungen
250 μm
47 mm
3,0 μm
Nein – 5 Filter/Beutel
20 × 5 Packung
Wasserlöslich