Learn More
Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft
Zur Aufnahme von Mikroben und Viren aus der Luft. Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft gewährleisten zuverlässige und genaue Ergebnisse. Die sterilen und wasserlöslichen Membranen bestechen durch ihr hohes Partikelrückhaltevermögen. In verschiedenen Größen entweder als einzeln verpackte Einwegfilter mit Haltern oder als Filterscheiben erhältlich
Marke: Sartorius 12602--37----ALK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vollständig wasserlöslich zur Erhaltung von Mikroorganismen- Die Lebensfähigkeit der gesammelten Mikroorganismen bleibt für eine relevante und aussagekräftige Probenahmezeit erhalten
- Mikroben in einer Probe können in oder auf verschiedenen Nährmedien kultiviert werden
- Niedrige und hohe Keimzahlen messbar
- Keine Beeinträchtigung der Probe durch Inhibitoren
- Die Löslichkeit von Gelatinefiltern ist Voraussetzung für die Probenahme von Viren
- Erhältlich als Filterscheiben, passend für den mit dem MD8 Airscan gelieferten Filterhalter 17655(80 mm Durchmesser) sowie in kleineren Durchmessern.
- Einwegfilteroptionen sind einzeln verpackte, vorsterilisierte und anschlussfertige Einheiten, die jeweils aus einem Gelatinemembranfilter und einem Halter bestehen
- Bac. Subtilis niger-Sporen 99.9995 % bei 0.25 m/s Einlassgeschwindigkeit
- Coli-Phages: T1-Phagen, 99.9 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- T3-Phagen, 99.94 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
Gelatine | |
Steril | |
10 x 5 Packung | |
250 μm | |
37 mm |
3,0 μm | |
Nein – 5 Filter/Beutel | |
10 × 5 Packung | |
Wasserlöslich |