Learn More
Sartorius Vivaspin™ Filtrate; I Konzentratoren für die reverse Zentrifugation
Entfernen von Proteinen aus schwer zu filternden Proben, sogar aus Vollblut. Die Sartorius Vivaspin™ Filtrate Konzentratoren für die reverse Zentrifugation führen eine Zentrifugal-Ultrafiltration entgegen der Richtung der Zentrifugalkraft durch und ermöglichen so eine schnelle und einfache Vorbereitung proteinfreier Ultrafiltrate. PES- und CTA-Membranen für 5.000 bis 300.000 Dalton-MWCO.
105.00 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Filtertyp | Zentrifugen für Ultrafiltration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben |
Produktcode | Marke | MWCO | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Material (Membran) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11785525
|
Sartorius
13209----------E |
Starter-Kit: 3 mit je 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 Da | Cellulose Triacetat, PES | N/A | ||||||
10323731
![]() |
Sartorius
13239----------E |
10 kDa | Zellulose-Triacetat |
117.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10333731
|
Sartorius
13269----------E |
100 kDa | PES | N/A | ||||||
10139470
![]() |
Sartorius
13229----------E |
5 kDa | Zellulose-Triacetat |
117.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10212131
![]() |
Sartorius
13249----------E |
20 kDa | Zellulose-Triacetat |
117.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10778821
![]() |
Sartorius
13279----------E |
300 kDa | PES |
117.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Wird mit mehreren MWCOs und zwei Membranoptionen angeboten:
- Cellulose-Triacetat (CTA) zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und sehr geringe unspezifische Bindung aus.
- Diese Membranen, die ohne Stütze gegossen werden, die gefilterte, gelöste Substanzen binden könnte, eignen sich ideal, wenn eine hohe Zielmolekülrückgewinnung aus dem Filtrat wichtig ist.
- Polyethersulfon (PES)-Membranen weisen geringe Fouling-Eigenschaften, einen hervorragenden Fluss und ein breites pH-Spektrum auf.
- Sie haben eine einheitliche Oberfläche ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen, die für die meisten Lösungen hervorragende Proteinrückgewinnung bietet.
- Typische Anwendungen für Vivaspi™ Filtrat umfassen:
- Probenvorbereitung für freie Arzneimittel
- Metabolit- oder Hormonanalysen
- Probendeproteinisierung
- Trennung von Proteinen von Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben
- Probenkapazität von 0,5 bis 2,5 ml
- Kann in Rotoren mit festem Winkel oder in Ausschwingrotoren verwendet werden und eignet sich für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem oder flachem Boden
- Filtern in der Regel 90 % des ursprünglichen Probenvolumens in 30 Minuten
- Vermeiden vorzeitige Membranblockierung durch partikelbeladene Proben
- Nehmen das Ultrafiltrat sofort nach der Zentrifugation ohne Demontage wieder auf
Spezifikation
Single-use | |
Centrifuge | |
Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben | |
12/Pckg. | |
0,5 bis 2,5 ml | |
14 mm |
Zentrifugen für Ultrafiltration | |
Unsteril | |
2.000 x g (Festwinkelrotor); 2.500 x g (Ausschwingrotor) | |
Centrifugal Ultrafilter | |
93 mm |