Learn More
Sartorius Vivaspin™ Filtrate; I Konzentratoren für die reverse Zentrifugation
Entfernen von Proteinen aus schwer zu filternden Proben, sogar aus Vollblut. Die Sartorius Vivaspin™ Filtrate Konzentratoren für die reverse Zentrifugation führen eine Zentrifugal-Ultrafiltration entgegen der Richtung der Zentrifugalkraft durch und ermöglichen so eine schnelle und einfache Vorbereitung proteinfreier Ultrafiltrate. PES- und CTA-Membranen für 5.000 bis 300.000 Dalton-MWCO.
Marke: Sartorius 13209----------E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gebrauchsfertiges Gerät für Zentrifugal-Ultrafiltration kleiner Volumen- Trennen von Proteinen in biologischen Proben von Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht
- Umkehrung des zentrifugalen Konzentrationsprozesses verhindert ein vorzeitiges Blockieren des Filters
- Einzigartiges Design kann in festen oder Ausschwingrotoren eingesetzt werden, die Standardröhrchen mit 15 ml aufnehmen
- Ultrafiltration von 90 % des ursprünglichen Probenvolumens ist üblicherweise in ca. 30 Minuten abgeschlossen
- Ultrafiltrat wird im Einsatzrohr des Floaters gesammelt. Dort ist es zugänglich, ohne dass das Rohr entfernt werden muss
- Studien zur Medikamentenbindung
- Bestimmung von Metaboliten in Serum
- Proteinentfernung aus Blutproben
- Aufreinigung von Liposomen
- Virenentfernung
Spezifikation
Reusable | |
Cellulose Triacetat, PES | |
0,5 bis 2,5 ml | |
Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben | |
12/Pckg. | |
93 mm |
Zentrifugen für Ultrafiltration | |
Starter-Kit: 3 mit je 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 Da | |
Unsteril | |
2.000 x g (Festwinkelrotor); 2.500 x g (Ausschwingrotor) | |
0,5 bis 2,5 ml | |
14 mm |