Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus PES
PES-Vakuumfiltrationseinheit mit RF für 50-ml-Proben.
194.84 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mit Auffangkolben (RF) |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Vacuum Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiStation |
Material | Polystyrene |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16575010
![]() ![]() |
Sartorius
180E01---------2 |
0,22 μm |
194.84 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16585010
![]() ![]() |
Sartorius
180F01---------2 |
0,45 μm |
194.84 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einweg-Einheiten für die sterile Filtration oder Klärung von Probenvolumina bis 50 ml
- Die asymmetrische Membran aus Polyethersulfon bietet schnelle Durchflussraten mit geringer Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen.
- Einzeln verpackt, steril und gebrauchsfertig
- Das Gerät enthält einen Trichter mit Staubschutzabdeckung, ein konisches 50-ml-Röhrchen mit Graduierung und Beschriftungsfeld, einen Schlauchanschluss für das Vakuum und einen Schraubverschluss zur Lagerung des Filtrats.
- Die Konstruktion des gelben Adapters, der den Trichter mit dem konischen Röhrchen verbindet, gewährleistet eine vakuumdichte Abdichtung.
- Höchste Durchflussraten dank der asymmetrischen Membran mit einer großen Oberfläche
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Geringes Totvolumen durch optimierte Membranhalterung
- Vollständig gebrauchsfertiges Gerät für minimales Kontaminationsrisiko (kein zusätzlicher Flüssigkeitstransfer für die Lagerung erforderlich)
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Mit Auffangkolben (RF) | |
Vacuum Filter | |
Polystyrene | |
50 mL | |
Vakuumfiltration | |
150 ml (Trichter) |
Single-use | |
MultiStation | |
PES | |
Sterile | |
Filtrationsgerät | |
50 mL |