Learn More
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus PES
PES-Vakuumfiltrationseinheit mit RF für 50-ml-Proben.
Marke: Sartorius 180F01---------2
194.83 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Einheiten für die sterile Filtration oder Klärung von Probenvolumina bis 50 ml
- Die asymmetrische Membran aus Polyethersulfon bietet schnelle Durchflussraten mit geringer Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen.
- Einzeln verpackt, steril und gebrauchsfertig
- Das Gerät enthält einen Trichter mit Staubschutzabdeckung, ein konisches 50 ml Röhrchen mit Graduierung und Beschriftungsfeld, einen Schlauchanschluss für das Vakuum und einen Schraubverschluss zur Lagerung des Filtrats.
- Die Konstruktion des gelben Adapters, der den Trichter mit dem konischen Röhrchen verbindet, gewährleistet eine vakuumdichte Abdichtung.
- Höchste Durchflussraten dank der asymmetrischen Membran mit einer großen Oberfläche
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Geringes Totvolumen durch optimierte Membranhalterung
- Vollständig gebrauchsfertiges Gerät für minimales Kontaminationsrisiko (kein zusätzlicher Flüssigkeitstransfer für die Lagerung erforderlich)
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Mit Auffangkolben (RF) | |
Vacuum Filter | |
Polystyrene | |
0,45 μm | |
Sterile | |
Filtrationsgerät | |
50 mL |
Single-use | |
MultiStation | |
PES | |
50 mL | |
Vakuumfiltration | |
150 ml (Trichter) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sartolab™ Vakuumfiltrationseinheit aus PES > Porengröße: 0,45 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur