Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Nucleocapsid Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Zur Messung von Antikörpern gegen das Nucleocapsid-Protein von SARS-CoV-2 in Serum und Plasma
Marke: Invitrogen™ EPX010-16004-901
Beschreibung
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für humanes SARS-CoV-2 Nukleokapsid Ig-Gesamt misst Anti-SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Antikörper in Serum und Plasma. Der Nachweisantikörper ist ein Immunglobulin (Ig) Gesamt-Antikörper, der direkt mit Phycoerythrin (PE) konjugiert ist und mit allen Ig (IgG, IgM und IgA) in Serum und Plasma kreuzreagiert. IgG ist das am häufigsten vorkommende Immunglobulin.
Dieses Kit ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits aus dem Coronavirus Panel kombinierbar ist, sodass Sie Ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet. Wenn Sie mehrere Simplex-Kits kombinieren (d. h. Wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird nur ein Viral-Reagenz-Kit (Kat Nr. EPX010-10430-901) für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe benötigt.
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunoassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA mit zwei hochspezifischen Antikörpern, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, und können bei Verwendung eines FLEXMAP 3D- oder Luminex 200-Geräts bis zu 80 Proteinziele und mit dem MAGPIX-Instrument bis zu 50 Proteinziele gleichzeitig quantifizieren. ProcartaPlex Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
• Flexible Panels – Entwerfen Sie Ihre eigenen Panels mit Simplex-Kits zur Messung Ihrer eigenen Zielanordnung
• Mehr Ergebnisse pro Probe – Messen Sie bis zu 80 Proteinziele in einer einzigen 25–50 µl-Probe
• Gut etablierte Luminex Technologie – die am häufigsten referenzierte Multiplexing-Plattform für Proteinnachweis und -quantifizierung
Die Luminex MagPlex mikrosphärischen paramagnetischen Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und infraroten Fluorophoren gefärbt und erzeugen so 100 spektral eindeutige Signaturen, die von den Luminex xMAP-Nachweissystemen (Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX Systeme) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem ProcartaPlex Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin-R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an ein magnetisches Bead konjugiert und nicht an das Mikrotiterplatten-Well adsorbiert, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können 80 Mal mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Simplex-Kits bieten die Möglichkeit, ein eigenes, einzigartiges Panel zu erstellen. Mehr als 90 % der ProcartaPlex Simplex-Ziele können zu hochflexiblen individuellen Multiplex-Panels kombiniert werden.
ProcartaPlex Simplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund)

Spezifikation
Simplex-Kit | |
Human | |
SARS-CoV2-Nucleocapsid-Protein [13] | |
Wie für Los 1 bestimmt:0,11 bis 450 U/ml | |
Simplex-Kit | |
SARS-CoV2-Nucleocapsid, Coronavirus, COVID, COVID 19, COVID-19, COVID19, SARS-Coronavirus, SARS CoV-2, SARS CoV2, SARS-CoV-2 | |
Weniger als 15 % | |
Serum | |
1 Fläschchen Capture Beads (50x) Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
SARS-CoV-2 Ig Total |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Wie für Los 1 bestimmt:0,027 U/ml | |
IgG, IgM, IgA | |
Luminex™ Geräte | |
Weniger als 15 % | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma:25 μl (1:1.000 vorverdünnt) | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
442943-001 | Analysenzertifikat | 21/04/2025 | |
353486-004 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | EPX010-16004-901 |
372713-001 | Analysenzertifikat | 06/07/2023 | EPX010-16004-901 |
353486-003 | Analysenzertifikat | 04/04/2023 | EPX010-16004-901 |
353486-002 | Analysenzertifikat | 20/02/2023 | EPX010-16004-901 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.