Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat, 50.8 mm Durchmesser x 0.332 mm Dicke, einseitig EPI-poliert, C-Achse
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045018.KU
950.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal | |
50.8 mm | |
50,8 mm Durchmesser x 0,332 mm Dicke |
EPI einseitig poliert | |
Je 5 | |
0,332 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y15D025 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
H06S010 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
G03Y023 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
P22E003 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |
S07A033 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 045018.KT,045019.KT,045018.KU |