Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat
Saphir-Substrate sind reine Verbindungen ohne Poren
Marke: Thermo Scientific Chemicals 045021.KT
298.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Stärke: 0.432 mm (0.017 in.)
- Durchmesser: 50.8 mm (2 in.)
- Drehung der C-Achse
- Einzel-Kristall
- Farbe: Blau
Spezifikation
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal | |
50.8 mm | |
0,432 mm |
EPI zwei Seiten poliert | |
50,8 mm Durchmesser x 0,432 mm Dicke |