Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat
Saphir-Substrate sind reine Verbindungen ohne Poren
315.00 CHF - 1153.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | EPI zwei Seiten poliert |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 50.8 mm |
Dicke | 0,432 mm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15483925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KT |
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal |
315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15493925
|
Thermo Scientific Chemicals
045021.KU |
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Stärke: 0.432 mm (0.017 in.)
- Durchmesser: 50.8 mm (2 in.)
- Drehung der C-Achse
- Einzel-Kristall
- Farbe: Blau
Spezifikation
EPI zwei Seiten poliert | |
50.8 mm | |
0,432 mm |