Learn More
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
Marke: Notrax 562S0035BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet optimalen Komfort und Traktion in nassen Bereichen dank großer Abflusslöcher und Erhöhungen zur Belüftung, sodass Flüssigkeiten und Verschmutzungen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
- Geformte, abgeschrägte Kanten an allen 4 Seiten, um ein Stolpern zu verhindern den Zugang zum Wagen zu ermöglichen
- Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
- Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
- Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
Schwarz | |
152 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
5 ft. | |
Naturkautschuk | |
91 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges > Matte; Länge: 152 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur