Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Marke: OHAUS™ 30684763
685.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
- Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
- Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
- Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
- Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
150 kg | |
550 x 420 mm | |
D33P150B1L5. | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. | |
16,1 kg |
6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
20 g | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend | |
842 x 420 x 134 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage > Tischwaage i-D33P150B1L5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur